Tlačiť
Imidazol ≥99% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0527-100GEA 265.54 EUR
0527-100G 0527-50G 0527-1KG
Imidazol ≥99% for biotechnology
Imidazole
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Vzorec: C₃H₄N₂
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 89…90 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005183
Číslo CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
OSN: 3263
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNase none detected
Insolubles ≤0.1%
Melting Point 88 – 92 °C
pH (5%, Water) @25 °C 9.5 – 10.5
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Solubility (20%, Water) pass