Tlačiť
2-Nitroimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13546.MC L13546.ME
L13546.MCEA 76.21 EUR
L13546.MC L13546.ME
2-Nitroimidazole ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 527-73-1 Molecular Formula: C3H3N3O2 Formula Weight: 113.08 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 116444 Merck Reference: 14,921 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005185
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Teplota tavenia: ∼ 287 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005185
Číslo CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,921