Tlačiť
Fenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
P26252-100G P26252-500G P26252-5G
SIALP26252-100GEA 60.17 EUR
SIALP26252-100G SIALP26252-500G SIALP26252-5G
Fenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Fenylhydrazin
Vzorec: C₆H₈N₂
Číslo MDL: MFCD00007573
Číslo CAS: 100-63-0
Merck Index: 12,07447