Tlačiť
Xenon difluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Xenon(II) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
394505-1G 394505-5G
SIAL394505-1GEA 387.48 EUR
SIAL394505-1G SIAL394505-5G
Xenon difluoride, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
Mw: 169.29
Teplota varu: 114
Hustota: 4.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040538
Číslo CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
OSN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,10072