Tlačiť
Oxid jodičný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
87682.14 87682.22
87682.14EA 104.29 EUR
87682.14 87682.22
Oxid jodičný ≥98%
Oxid jodičný
Purity: 98% CAS No.: 12029-98-0 Molecular Formula: I2O5 Formula Weight: 333.81 Physical Form: Crystalline Density: 5.08 Appearance: White to cream pH: 1.1 Melting Point: 275-350° dec. Solubility: Soluble in water and HNO3. Insoluble in absolute alcohol, chloroform, ether, and CS2 Merck Reference: 14,5019 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011356
An oxidizing agent to remove CO from gas
Vzorec: I₂O₅
Teplota tavenia: 275…350 °C (rozkl.)
Hustota: 5,08
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011356
Číslo CAS: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5019