Tlačiť
Kyanogenbromid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 87.04 EUR
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Kyanogenbromid 97%
Kyanogenbromid
Vzorec: CBrN
Mw: 105.92
Teplota varu: 61.4
Teplota tavenia: 49…54 °C
Teplota vzplanutia: >65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011597
Číslo CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
OSN: 1889
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02763
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test