Tlačiť
Chlorid joditý for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
2812.0500EA 103.49 EUR
2812.0500 2812.1000
Chlorid joditý for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Chlorid joditý
Vzorec: ICl₃
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036291
Číslo CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test
Form Liquid
NIST traceable Confirmed