Chlorid jodný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.182
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Vzorec:
ClI Teplota varu: 96…98 °C Teplota tavenia: 25…27 °C Hustota: 3,182 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011354 Číslo CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 OSN: 1792 ADR: 8,II Merck Index: 14,5017 |