Tlačiť
Bromid jodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
224847-250G 224847-50G
SIAL224847-250GEA 260.33 EUR
SIAL224847-250G SIAL224847-50G
Bromid jodný, Sigma-Aldrich®
Bromid jodný
Vzorec: IBr
Teplota varu: 116 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011353
Číslo CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038