Bromid jodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39106.14
39106.22
39106.14EA
94.67
EUR
39106.14
39106.22
Bromid jodný ≥98%
Bromid jodný
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Flash Point: None
Physical Form: Crystalline
Density: 4.416
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Grey to black
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Vzorec:
IBr Teplota varu: 116 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 50 °C (subl.) Hustota: 4,416 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011353 Číslo CAS: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,5016 |