Tlačiť
Diphenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Diphenylsulphane
M-Clarity™ quality level = MQ100
P35316-100G P35316-25G
SIALP35316-100GEA 130.77 EUR
SIALP35316-100G SIALP35316-25G
Diphenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003064
Číslo CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467