Tlačiť
Diphenyl sulphide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylsulphane
130950250 130951000
ACRO130950250EA 58.16 EUR
ACRO130950250 ACRO130951000
Diphenyl sulphide 99%
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003064
Číslo CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %