Tlačiť
Diphenyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
169021-250G 169021-50G 169021-10G
SIAL169021-250GEA 233.85 EUR
SIAL169021-250G SIAL169021-50G SIAL169021-10G
Diphenyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58…60 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Číslo MDL: MFCD00003065
Číslo CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
OSN: 3335
ADR: 9,