Diphenyl disulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
A12586.18
A12586.30
A12586.18EA
55.76
EUR
A12586.18
A12586.30
Diphenyl disulphide ≥98%
Diphenyl disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 882-33-7
Molecular Formula: C12H10S2
Formula Weight: 218.34
Odour: Unpleasant
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 310°
Beilstein Reference: 639794
MDL No.: MFCD00003065
Vzorec:
C₁₂H₁₀S₂ Teplota varu: 310 °C Teplota tavenia: 58…62 °C Hustota: 1,155 g/cm³ (64.9 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003065 Číslo CAS: 882-33-7 EINECS: 212-926-4 OSN: 3335 ADR: 9, |