Tlačiť
Diphenyl disulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
A12586.18 A12586.30
A12586.18EA 55.76 EUR
A12586.18 A12586.30
Diphenyl disulphide ≥98%
Diphenyl disulphide
Purity: 98% CAS No.: 882-33-7 Molecular Formula: C12H10S2 Formula Weight: 218.34 Odour: Unpleasant Melting Point: 58-62° Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 639794 MDL No.: MFCD00003065
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
Teplota varu: 310 °C
Teplota tavenia: 58…62 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003065
Číslo CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
OSN: 3335
ADR: 9,