Tlačiť
Diphenyl disulphide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
173710500 173712500
ACRO173710500EA 62.98 EUR
ACRO173710500 ACRO173712500
Diphenyl disulphide 99%
Diphenyl disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
Teplota varu: 191…192 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 58…61 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Číslo MDL: MFCD00003065
Číslo CAS: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥98.5 %