Tlačiť
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
B21805-100G B21805-500G
SIALB21805-100GEA 46.13 EUR
SIALB21805-100G SIALB21805-500G
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl disulphide
Vzorec: C₁₄H₁₄S₂
Teplota varu: 142…148 °C (0,05 mmHg)
Teplota tavenia: 62…67 °C
Hustota: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00004783
Číslo CAS: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 13,03037