Tlačiť
Dipropyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W322806-1KG-K W322806-5KG-K
SIALW322806-1KG-KEA 291.62 EUR
SIALW322806-1KG-K SIALW322806-5KG-K
Dipropyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dipropyl disulphide
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85,6 °C
Hustota: 0,9598 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009378
Číslo CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
OSN: 3082
ADR: 9,III