Tlačiť
Dipropyl disulphide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
L09881.14 L09881.22
L09881.14EA 38.71 EUR
L09881.14 L09881.22
Dipropyl disulphide ≥99%
Dipropyl disulphide
Purity: 99% CAS No.: 629-19-6 Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3 Formula Weight: 150.31 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4967 Odour: Unpleasant Melting Point: -86° Boiling Point: 193-194° Beilstein Reference: 969200 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009378
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Teplota varu: 193…194 °C
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0,960
Teplota vzplanutia: 64 °C (147 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009378
Číslo CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
OSN: 3082
ADR: 9,III