Tlačiť
Dipentyl sulphide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dipentylsulphane
L04649.06 L04649.14
L04649.06EA 34.58 EUR
L04649.06 L04649.14
Dipentyl sulphide ≥97%
Dipentyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 872-10-6 Molecular Formula: C10H22S Formula Weight: 174.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Stench Melting Point: -51° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1698031 MDL No.: MFCD00027275
Vzorec: C₁₀H₂₂S
Teplota varu: 228…230 °C
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 0,840
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027275
Číslo CAS: 872-10-6
EINECS: 212-820-8