Tlačiť
Dimethyl trisulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Dimethyltrisulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327506-100G-K W327506-1KG-K
SIALW327506-100G-KEA 475.73 EUR
SIALW327506-100G-K SIALW327506-1KG-K
Dimethyl trisulphide, Sigma-Aldrich®
Dimethyl trisulphide
Vzorec: C₂H₆S₃
Číslo MDL: MFCD00039808
Číslo CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
OSN: 1993
ADR: 3,III