Tlačiť
Dimethyl trisulphide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyltrisulphide
415030050 415030250
ACRO415030050EA 92.26 EUR
ACRO415030050 ACRO415030250
Dimethyl trisulphide 98+%
Dimethyl trisulphide
Vzorec: C₂H₆S₃
Teplota tavenia: –68 °C
Teplota vzplanutia: 52 °C
Číslo MDL: MFCD00039808
Číslo CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %