Tlačiť
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DMS
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274623-100G-K W274623-1KG-K
SIALW274623-100G-KEA 401.93 EUR
SIALW274623-100G-K SIALW274623-1KG-K
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Vzorec: C₂H₆S
Teplota varu: 36,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008562
Číslo CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
OSN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204