Tlačiť
Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DMS
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 91.05 EUR
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Dimethylsulfid
Vzorec: C₂H₆S
Teplota varu: 36,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,846 g/cm³
Teplota vzplanutia: –48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008562
Číslo CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
OSN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan