Tlačiť
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W353604-10KG-K W353604-1KG-K W353604-5KG-K
SIALW353604-10KG-KEA 578.41 EUR
SIALW353604-10KG-K SIALW353604-1KG-K SIALW353604-5KG-K
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
Mw: 94.2
Teplota varu: 110
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008561
Číslo CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
OSN: 2381
ADR: 3 II