Tlačiť
Dimethyldisulfid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
165590010 165592500 165590025 165590500
ACRO165590010EA 112.56 EUR
ACRO165590010 ACRO165592500 ACRO165590025 ACRO165590500
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
Mw: 94.2
Teplota varu: 108…110 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 1.0625 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008561
Číslo CAS: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
OSN: 2381
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≤1 % (Methylmercaptan content)