Tlačiť
Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyldiselenide
M-Clarity™ quality level = MQ100
328502-1G 328502-5G
SIAL328502-1GEA 58.56 EUR
SIAL328502-1G SIAL328502-5G
Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Dimethyl diselenide
Vzorec: C₂H₆Se₂
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008254
Číslo CAS: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
OSN: 2929
ADR: 6.1,II