Diethyl sulphide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 352-93-2
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3
Formula Weight: 90.19
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Garlic-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1696909
Merck Reference: 14,3854
UN No.: 2375
MDL No.: MFCD00009270
Vzorec:
C₄H₁₀S Teplota varu: 90…92 °C Teplota tavenia: –104 °C Hustota: 0,835 Teplota vzplanutia: –10 °C (14 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009270 Číslo CAS: 352-93-2 EINECS: 206-526-9 OSN: 2375 ADR: 3,II Merck Index: 14,3854 |