Tlačiť
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
51491-100ML 51491-500ML
SIAL51491-100MLEA 87.04 EUR
SIAL51491-100ML SIAL51491-500ML
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₈S
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Číslo MDL: MFCD00009468
Číslo CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
OSN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626