Tlačiť
Dibutyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050
8.20252.0100EA 130.77 EUR
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050
Dibutyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₈S
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009468
Číslo CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
OSN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3