Tlačiť
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ200
D4540-100ML D4540-1L D4540-500ML
SIALD4540-100MLEA 77.31 EUR
SIALD4540-100ML SIALD4540-1L SIALD4540-500ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78.14
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 18.5
Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM