Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ200
D4540-100ML
D4540-1L
D4540-500ML
SIALD4540-100MLEA
77.31
EUR
SIALD4540-100ML
SIALD4540-1L
SIALD4540-500ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78.14 Teplota varu: 189 Teplota tavenia: 18.5 Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |