Tlačiť
Dimethylsulfoxid, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 439.82 EUR
94563-10ML-F 94563-1ML-F
Dimethylsulfoxid, Supelco®
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78.14
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 18.5
Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM