Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
41639-100ML
41639-500ML
SIAL41639-100MLEA
110.15
EUR
SIAL41639-100ML
SIAL41639-500ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78.14 Teplota varu: 189 Teplota tavenia: 18.5 Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |