Tlačiť
Dimethylsulfoxid, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
23488.294EA 102.07 EUR
23488.294 23488.237
Dimethylsulfoxid, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78,14 g/mol
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18,5 °C
Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00010 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0100 %