Dimethylsulfoxid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
23486.297EA
72.28
EUR
23486.297
23486.460
23486.322
Dimethylsulfoxid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78,14 g/mol Teplota varu: 189 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 18,5 °C Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99,0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 1,099 - 1,101 |
Refractive index (20°C) | 1,478 - 1,479 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |