Tlačiť
Dimethylsulfoxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
282164KEA 59.17 EUR
282164K
Dimethylsulfoxid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78,14 g/mol
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18,5 °C
Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
IR Spectrum Passes test
Assay Min. 99 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm