Tlačiť
Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
414885000 414880010 414880025
ACRO414885000EA 92.53 EUR
ACRO414885000 ACRO414880010 ACRO414880025
Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Mw: 78.14
Teplota varu: 189 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 18.4 °C
Hustota: 1.1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002089
Číslo CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g