Dimethylsulfoxid, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
348440010
348440025
348441000
348445000
348440010.EA
177.05
EUR
348440010.
348440025.
348441000.
348445000.
Dimethylsulfoxid, dry_extra over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Mw: 78.14 Teplota varu: 189 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 18.4 °C Hustota: 1.1 g/cm³ Teplota vzplanutia: 87 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002089 Číslo CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.70 % |