Tlačiť
Disulphiram, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
86720-1KG 86720-250G 86720-50G
SIAL86720-1KGEA 217.41 EUR
SIAL86720-1KG SIAL86720-250G SIAL86720-50G
Disulphiram, Sigma-Aldrich®
Disulphiram
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
Teplota varu: 369 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 70 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009048
Číslo CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399