Disulphiram ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
B20721.0B
B20721.0I
B20721.22
B20721.30
B20721.0BEA
151.62
EUR
B20721.0B
B20721.0I
B20721.22
B20721.30
Disulphiram ≥97%
Disulphiram
Purity: 97%
CAS No.: 97-77-8
Molecular Formula: C10H20N2S4
Formula Weight: 296.54
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 117°/17mm
Merck Reference: 14,3364
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009048
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂S₄ Teplota varu: 117 °C (17 mmHg) Teplota tavenia: 69…72 °C Hustota: 1,300 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009048 Číslo CAS: 97-77-8 EINECS: 202-607-8 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3364 |