Tlačiť
Disulphiram ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
B20721.0BEA 151.62 EUR
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
Disulphiram ≥97%
Disulphiram
Purity: 97% CAS No.: 97-77-8 Molecular Formula: C10H20N2S4 Formula Weight: 296.54 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 117°/17mm Merck Reference: 14,3364 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009048
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
Teplota varu: 117 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 69…72 °C
Hustota: 1,300
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009048
Číslo CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3364