Tlačiť
Disulphiram 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethylthiuram disulphide, 1,1',1'',1'''-{Disulphanediylbis[(thioxomethylene)-nitrilo]}tetraethane, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulphide
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 28.32 EUR
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulphiram 97%
Disulphiram
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂S₄
Teplota varu: 117 °C (23hPa)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009048
Číslo CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)