Tlačiť
Diallyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Allyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W204218-100G-K W204218-1KG-K W204218-4KG-K
SIALW204218-100G-KEA 79.42 EUR
SIALW204218-100G-K SIALW204218-1KG-K SIALW204218-4KG-K
Diallyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diallyl sulphide
Vzorec: C₆H₁₀S
Teplota varu: 139…140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008658
Číslo CAS: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00294