Tlačiť
Sulfid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
257710-100G 257710-25G
SIAL257710-100GEA 521.86 EUR
SIAL257710-100G SIAL257710-25G
Sulfid seleničitý, Sigma-Aldrich®
Sulfid seleničitý
Vzorec: S₂Se
Teplota varu: –112 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011227
Číslo CAS: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
OSN: 2657
ADR: 6.1,II