Tlačiť
Sulfid seleničitý ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
42943.14 42943.22 42943.36
42943.14EA 77.42 EUR
42943.14 42943.22 42943.36
Sulfid seleničitý ≥94%
Sulfid seleničitý
Purity: 94% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Solubility: Insoluble in water, in dilute HCl Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Vzorec: S₂Se
Teplota varu: Dec.
Teplota tavenia: <100 °C
Hustota: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011227
Číslo CAS: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
OSN: 2657
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8436