Tlačiť
Kyselina sulfamová, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 68.19 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Kyselina sulfamová, Supelco®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM