Tlačiť
Kyselina sulfamová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
481505-25G 481505-5G
SIAL481505-25GEA 312.47 EUR
SIAL481505-25G SIAL481505-5G
Kyselina sulfamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM