Tlačiť
Kyselina sulfamová zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
MQ200
8.14483.0100 8.14483.1000
8.14483.0100EA 49.27 EUR
8.14483.0100 8.14483.1000
Kyselina sulfamová zS, Sigma-Aldrich®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Mw: 97.09
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: 205
Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure 0.025 hPa (100 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material