Tlačiť
Kyselina sulfamová, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00103.0100 1.00103.0250
1.00103.0100EA 116.33 EUR
1.00103.0100 1.00103.0250
Kyselina sulfamová, EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)