(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
DAST
A11992.06
A11992.14
A11992.22
AB115869.0100
A11992.06EA
117.53
EUR
A11992.06
A11992.14
A11992.22
ABCRAB115869.0100
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 38078-09-0
Molecular Formula: C4H10F3NS
Formula Weight: 161.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4115
Boiling Point: 30-32°/3mm
Beilstein Reference: 1849066
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000363
Vzorec:
C₄H₁₀F₃NS Teplota varu: 30…32 °C (3 mmHg) Hustota: 1,23 Teplota vzplanutia: 23 °C (73 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000363 Číslo CAS: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 OSN: 2920 ADR: 8,I |