Tlačiť
thionylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500
8.08154.0100EA 73.41 EUR
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500
thionylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
thionylchlorid
Vzorec: Cl₂OS
Teplota varu: 76 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –104,5 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011449
Číslo CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
OSN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -104.5 °C
Molar Mass 118.97 g/mol
Boiling Point 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 121 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.517 (20 °C, 589 nm)
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material